Få mere at vide
UVP Batteri 6V
Artikelnummer. 11805883
Skift visning
Til brug med (udstyr):
UVP Lampe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11805883 UVP Lampe Hver
1 options
Artikelnummer. 11805883 Leverandør UVP Leverandørnr. 45000501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
6V batteri til brug i bærbare UVP UV lamper
Tekniske data
Produkttype Genopladeligt batteri
Til brug med (applikation) Markbrug
Til brug med (udstyr) UVP Lampe
Inkluderer Mini indbygget lommelygte
Dimensioner (L x B x H) 9,5 x 2,8 x 9,4 tommer. (241 x 71 x 239 mm)
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 241 mm
Bredde (engelsk) 2,8 tommer
Bredde (metrisk) 71 mm
Højde (engelsk) 9,4 tommer
Højde (metrisk) 239 mm
Vægt (engelsk) 4 lb.
Vægt (metrisk) 1.8 kg
Spænding 6 V