Få mere at vide
UVP 2UV og 3UV Bordbelysningsapparater
Artikelnummer. 11308453
Model-:
LMs-20E
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11308453
Brand: UVP 95041702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Op til tre bølgelængder tilgængelige i én kompakt letvægtsenhed
  • 8-watt-modeller giver et økonomisk alternativ til højtydende UV-transilluminatorer
  • Alle modeller inkluderer hængslet UV-blokerende dæksel med justerbar højde og UVG langtidsholdbart filter
To enkelt-intensitetsmuligheder
  • 3UV modeller tilbyder udvalg af langbølget UV til udvidet visning af geler uden photonicking; mellemtone med øget fluorescens fotodokumentation og nukleinsyrevisualisering; kortbølge til prøvebestråling
  • 2UV modeller giver langbølge- og mellemtone-UV
Ordreinfo
2UV Dimensioner (inklusive dæksel): 9 1/2L x 13 1/4W x 4 3/4 in.H (24 x 33,7 x 12,1 cm); 3UV Dimensioner (inklusive dæksel): 11L x 14W x 6 in.H (28 x 35,6 x 15,2 cm)
Certificeringer
115V modeller er ETL, ETL/c certificeret; 230V 1 modeller er CE certificeret
1 International model.
Tekniske data
Model- LMs-20E