Få mere at vide
UVP UVL-56 Håndholdt UV-lampe
Bølgelængde:
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Komfortabelt, ergonomisk designet håndtag
- Tænd/sluk-knap er placeret på bagsiden af lampen
- Lamperne er lette for nem håndtering
- Holdbart plastikhus
- Seks watt
Tekniske data
Tekniske data
| Lyskilde | UV-A |
| Spænding | 230 V |
| Bølgelængde | 365 nm |
| Etui materiale | Plast |
| Dimensioner (L x B x H) | 378 x 81 x 64 mm |
| Model- | UVL-56 Håndholdt UV-lampe |