Få mere at vide
Cytiva Skærm UVis-920
Shop alle Cytiva produkter
Emballagemængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Monitor UVis-920 er en højpræcision, multifunktions, selvstændig UV-skærm. Formonterede filtre med holdere placeres med en trykknapmekanisme. Andre bølgelængder kan opnås ved at bruge et passende filter samlet i en tom filterholder.
Fiberoptikken dækker sammen med flowcellekonfigurationer et bredt flowområde til en række applikationer og giver samtidig fremragende flowcelletilgængelighed.
- Høj præcision UV/Vis absorbansdetektion over et bredt flowområde
- Nem at bruge: Skift bølgelængden med filtertrykknapmekanisme uden at skifte lampe
- Standalone monitor betjenes fra drejeknappen og displayet på instrumentet
- Reducerer båndudvidelsen og giver et højt signal-til-støj-forhold
- Minimalt fodaftryk: 160W x 250D x 200H mm
- Lav støj (< 2 x 10 -4 AU ved 280nm) og lav termisk drift (≤ 2 x 10 -4 AU/t)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | UVis-920 skærm |
| Temperatur (metrisk) Maks | 40 °C |
| Til brug med (applikation) | UV/Vis-absorbansdetektion i bølgelængder fra 200-700 nm |
| Model- | UVis-920 |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Inkluderer | Eksklusiv filter og flowcelle |
| Samlet bredde (metrisk) | 160 mm |
| Tryk | 290 psi |