Få mere at vide
Uvinul En Plus-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate D4 (phenyl-2,3,4,5-D4) |
| Molekylær formel | C24 D4 H27 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Diethylaminohydroxybenzoyl Hexyl Benzoate D4 (phenyl 2,3,4,5-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3/i9D,10D,12D,13D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC)c(C(=O)OCCCCCC)c1[2H] |
| IUPAC navn | hexyl 2,3,4,5-tetradeuterio-6-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.5319 |
| Formel vægt | 401.2504 |