Beskrivelse
- Hjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt.
- Godkendt til brug ved -30 °C.
- Fås i 8 standardfarver (hvid, gul, blå, rød, grøn, orange, sort, hi-viz grøn).
- 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den.
- Blødt afrundet design hjælper med at undgå, at dele hænger fast i kabler eller grene.
- Ventilationshuller fordelt over et stort område giver maksimal gennemstrømning af luft, hvilket øger brugerens komfort.
- Hovedselen kan drejes 180° for bedre udsyn, når du arbejder i trange rum. Kort spids giver forbedret udsyn opad.
- Kort top giver forbedret udsyn opad.
- Mulighed for branding og logoudskrivning.
- Udskifteligt svedbånd i læder eller plast.
- Mining lampeholder mulighed tilgængelig.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 397:212+A1:2012 |
| Farve | Gul |
| Produkttype | Sikkerhedshjelm |
| Mængde | 1 stk. |
| Ophængstype | Pinlock |
| Ventileret | Ventileret |