Få mere at vide
3M™ Uvicator™ G3000 sikkerhedshjelm
Artikelnummer. 15340761 Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hi-vis gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15340761
Brand: 3M™ 7000108289
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Uvicator™ G3000 sikkerhedshjelm er designet i tæt samarbejde med industri- og skovarbejdere. Den er beregnet til brug i barske miljøer med hårde krav til effektiv beskyttelse, fremragende ventilation og maksimalt synsfelt.
  • Hjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt.
  • Godkendt til brug ved -30 °C.
  • Fås i 8 standardfarver (hvid, gul, blå, rød, grøn, orange, sort, hi-viz grøn).
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den.
  • Blødt afrundet design hjælper med at undgå, at dele hænger fast i kabler eller grene.
  • Ventilationshuller fordelt over et stort område giver maksimal gennemstrømning af luft, hvilket øger brugerens komfort.
  • Hovedselen kan drejes 180° for bedre udsyn, når du arbejder i trange rum. Kort spids giver forbedret udsyn opad.
  • Kort top giver forbedret udsyn opad.
  • Mulighed for branding og logoudskrivning.
  • Udskifteligt svedbånd i læder eller plast.
  • Mining lampeholder mulighed tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 397:212+A1:2012
Farve Grøn
Produkttype Sikkerhedshjelm
Mængde 1 stk.
Ophængstype Pinlock
Ventileret Ventileret