Få mere at vide
UVP UVGL-15 Kompakt UV-lampe
Artikelnummer. 11768221
Bølgelængde:
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11768221
Brand: UVP 95001710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse lamper til forskellige formål, herunder fluorescens af farvede geler og sterilisering. UVP™ Kompakte UV-lamper er lavet af slidstærkt letvægtsplastik med et ergonomisk designet håndtag.
  • Letvægts, let at håndtere lampedesign
  • 4 watt
  • Brug kompakte UV-lamper med J-124 lampestander til håndfri betjening
  • Brug lamperne med C-10 Chromato-Vue Visningsskab til visning af materialer i mørke omgivelser
  • Den kompakte UV-lampe fås i en 12 Volt-stil (til cigarettænderdrift), som er designet til forrudehærdning (lampe varenummer 95-0019-14)
  • UV-blokerende briller anbefales
Tekniske data
Spænding 230 V
Watt 4 W
Bølgelængde 365 nm
Etui materiale Plast
Dimensioner (L x B x H) 198 x 71 x 53 mm
Model- UVGL-15 Kompakt UV-lampe
Produkttype UV lampe