Få mere at vide
UVP™ UVG-54 Håndholdt UV-lampe, 254nm
Artikelnummer. 11718221
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde unitSize
11718221 254 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 11718221 Leverandør UVP™ Leverandørnr. 95000410
Håndholdt 6 watt, kortbølget UV-lampe er unikt designet med et ergonomisk designet håndtag. UVP™ UVG-54 håndholdt UV-lampe, 254nm er en kompakt 230V-enhed designet til brug i steriliserings- og sanitetsapplikationer.
  • Lamperne er lette for nem håndtering
  • Til brug i laboratorie- og lapidære applikationer
  • Holdbart plastikhus
  • Seks watt, 230V, netdrevet
  • Stativ fås til bænkmontering (man.nr. 98-0016-13)
Tekniske data
Spænding 230 V
Watt 6 W
Bølgelængde 254 nm
Etui materiale Plast
Dimensioner (L x B x H) 378 x 81 x 64 mm
Elektriske krav 6 W, 230 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Sterilisering, sanitet og inspektion i laboratorie- og lapidære applikationer
Til brug med (udstyr) Lampestand J-129 (man.nr. 98-0016-03)
Højde (metrisk) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer 254 nm UV-rør (man. nr. 34-0013-01)
Længde (metrisk) 378 mm
Model- UVG-54
Emballagemængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 81 mm
Produkttype Håndholdt UV-lampe
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.