Få mere at vide
Uvex™ Visir 9707
Artikelnummer. 15326162 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Rammefarve: Sort
Artikelnummer.
15326162 Rammefarve: Sort
1 options
Artikelnummer. 15326162 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9707014
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Slidstærkt ansigtsskærm med indbygget hovedbeskyttelse og slagfast polystyren med hovedskærm.
  • Slagfast polystyren
  • Indbygget hovedbeskyttelse
  • Synsfelt CA er klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Ansigtsskærm
Ramme farve Sort
Model- 9707
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV380