Få mere at vide
uvex Unipur 6639 polyurethan-coated montagehandsker
Artikelnummer. 17220421 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse unitSize
17220421 6 -
15335662 8 Hver
15345662 9 Hver
15355662 10 Hver
15365662 11 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 17220421 Supplier uvex Supplier No. 6024806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 DKK
    152.82 DKK / 10 par
    Spare 11.18 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Add to basket
Add to basket
Unipur 6639 montagehandsker er velegnede til præcisionsmekanisk arbejde i tørre til let fugtige arbejdsmiljøer. Den robuste polyurethanbelægning giver slidstyrke uden at gå på kompromis med fingerfærdighed eller taktilitet.
  • Polyamidhandsker med polyurethanbelægning på håndfladen og fingerspidserne
  • Belægning giver en høj grad af slidstyrke
  • Forbedrede grebsegenskaber i tørre eller let fugtige applikationer
  • Let og følsom, ideel til præcisionsmekanisk arbejde
  • Mørkt farvet materiale skjuler snavs og pletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Polyamid
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 6
Stil Fuldhåndshandske