Få mere at vide
uvex Unipur 6639 polyurethan-coated montagehandsker
Artikelnummer. 15365662 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15365662 11 Hver
17220421 6 -
15335662 8 Hver
15345662 9 Hver
15355662 10 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15365662 Leverandør uvex Leverandørnr. 6024811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.00 DKK
    15.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.70 DKK
    82% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Unipur 6639 montagehandsker er velegnede til præcisionsmekanisk arbejde i tørre til let fugtige arbejdsmiljøer. Den robuste polyurethanbelægning giver slidstyrke uden at gå på kompromis med fingerfærdighed eller taktilitet.
  • Polyamidhandsker med polyurethanbelægning på håndfladen og fingerspidserne
  • Belægning giver en høj grad af slidstyrke
  • Forbedrede grebsegenskaber i tørre eller let fugtige applikationer
  • Let og følsom, ideel til præcisionsmekanisk arbejde
  • Mørkt farvet materiale skjuler snavs og pletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Polyamid
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 11
Stil Fuldhåndshandske
EN388 Standard 4131X
Handske manchet stil Strikke
Serie Unipur 6639