Beskrivelse
- Polyamidhandsker med polyurethanbelægning på håndfladen og fingerspidserne
- Belægning giver en høj grad af slidstyrke
- Forbedrede grebsegenskaber i tørre eller let fugtige applikationer
- Let og følsom, ideel til præcisionsmekanisk arbejde
- Mørkt farvet materiale skjuler snavs og pletter
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Sort |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Materiale | Polyamid |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Stil | Fuldhåndshandske |