Få mere at vide
uvex Unipur 6639 polyurethan-coated montagehandsker
Artikelnummer. 15335662 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15335662
Brand: uvex 6024808
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unipur 6639 montagehandsker er velegnede til præcisionsmekanisk arbejde i tørre til let fugtige arbejdsmiljøer. Den robuste polyurethanbelægning giver slidstyrke uden at gå på kompromis med fingerfærdighed eller taktilitet.
  • Polyamidhandsker med polyurethanbelægning på håndfladen og fingerspidserne
  • Belægning giver en høj grad af slidstyrke
  • Forbedrede grebsegenskaber i tørre eller let fugtige applikationer
  • Let og følsom, ideel til præcisionsmekanisk arbejde
  • Mørkt farvet materiale skjuler snavs og pletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Polyamid
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 8
Stil Fuldhåndshandske