Få mere at vide
Uvex™ Unilite Thermo Sikkerhedshandsker
Artikelnummer. p-7160283 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15387132 10 Hver
15317142 8 Hver
15327142 9 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15387132 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 6059310
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Robust håndbeskyttelse til kolde arbejdsforhold
  • På trods af sin ekstremt robuste belægning er den uvex Unilite termo forbliver varm og fleksibel selv i ekstrem kulde
  • Den to-lags materialesammensætning af akryl og ny uld sikrer et behageligt håndklima og god bærekomfort til enhver tid
  • Polymerbelægning på håndflade og fingerspidser, der er fleksibel ved lave temperaturer
  • Godt greb i tørre og let fugtige områder
  • Meget god termisk isolering i direkte kontakt med kolde genstande
  • God taktil fornemmelse, god pasform, meget fleksibel og god bærekomfort
  • Certificeret efter EN 388:2016 (3 1 3 1 X) og EN 511 (0 1 0)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1)
    Belagt område Håndflade og fingerspidser
    Belægningsmateriale Polymer
    Farve Sort
    Udvendig finish Glat
    Hånd Ambidekstrøs
    Materiale Elastan
    Produkttype Kuldebestandige handsker
    Størrelse 10
    Til brug med (applikation) Arbejd ved lave temperaturer, kølelagre og gaffeltruckskørsel
    Handske manchet stil Strikke
    Liner materiale Akryl/ ny uld