Få mere at vide
Uvex™ Unilite Thermo Sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 15327142 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15327142 9 Hver
15387132 10 Hver
15317142 8 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15327142 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 6059309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 DKK
    59.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 44.31 DKK
    42% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Robust håndbeskyttelse til kolde arbejdsforhold
  • På trods af sin ekstremt robuste belægning er den uvex Unilite termo forbliver varm og fleksibel selv i ekstrem kulde
  • Den to-lags materialesammensætning af akryl og ny uld sikrer et behageligt håndklima og god bærekomfort til enhver tid
  • Polymerbelægning på håndflade og fingerspidser, der er fleksibel ved lave temperaturer
  • Godt greb i tørre og let fugtige områder
  • Meget god termisk isolering i direkte kontakt med kolde genstande
  • God taktil fornemmelse, god pasform, meget fleksibel og god bærekomfort
  • Certificeret efter EN 388:2016 (3 1 3 1 X) og EN 511 (0 1 0)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1)
    Belagt område Håndflade og fingerspidser
    Belægningsmateriale Polymer
    Farve Sort
    Udvendig finish Glat
    Hånd Ambidekstrøs
    Materiale Elastan
    Produkttype Kuldebestandige handsker
    Størrelse 9
    Til brug med (applikation) Arbejd ved lave temperaturer, kølelagre og gaffeltruckskørsel
    Handske manchet stil Strikke
    Liner materiale Akryl/ ny uld