Få mere at vide
Uvex™ silv-Air 2210 Respirator FFP2
Shop alle Uvex produkter
:
White, with valve
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 149, Meets the requirements against high levels of dust (D-marking, dolomite dust test, Protection level FFP2 |
| Farve | White |
| Filtertype | Classic cup style FFP2 |
| Produkttype | Particulate filtering form mask with exhalation valve |
| Med udåndingsventil | Yes |
| Mængde | 15/Pk. |
| Modstandsdygtig overfor | Pollutants up to 10 times the limit |
| Med ansigtsforsegling | Yes |