Få mere at vide
uvex Beskyttelsesbriller I-vo 9160
Artikelnummer. 11249869 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Ramme farve:
Blå, Grå
Blå, Orange
Sort, Grå
Linsefarve:
Brun
Grå
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Linsefarve Pakningsstørrelse
11249869 Blå, Orange Brun Hver
10345772 Sort, Grå Grå Hver
10031072 Sort, Grå Klar Hver
10777914 Blå, Grå Klar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11249869 Leverandør uvex Leverandørnr. 9160068
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Omsluttende brille med fremragende synsfelt
  • Omsluttende spektakel med fremragende synsfelt
  • Lige sidearme griber fat i siden af hovedet, ikke bag ørerne. Giver en sikker, behagelig og slipfri påføring
  • Kombinerer hårde/bløde komponenter – øget komfort omkring følsomme områder omkring følsomme næse-, bryn- og øreområder
  • Fuldt justerbare sidearme gør det muligt for bæreren at opnå individuel pasform for bedre beskyttelse og komfort
  • 100% UV-beskyttelse og metalfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-tåge
Linsefarve Brun
Produkttype Beskyttelsesbriller I-vo 9160
Ramme farve Blå, Orange
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard