Få mere at vide
uvex Beskyttelsesbriller I-vo 9160
Artikelnummer. 10777914 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Ramme farve:
Blå, Grå
Blå, Orange
Sort, Grå
Linsefarve:
Brun
Grå
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Linsefarve Pakningsstørrelse
10777914 Blå, Grå Klar -
11249869 Blå, Orange Brun Hver
10345772 Sort, Grå Grå Hver
10031072 Sort, Grå Klar Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10777914 Leverandør uvex Leverandørnr. 9160285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 DKK
    128.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.57 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Omsluttende brille med fremragende synsfelt
  • Omsluttende brille med fremragende synsfelt
  • Lige sidearme griber siden af hovedet ikke bag ørerne. Giver en sikker, behagelig, skridfri slitage
  • Kombinerer hårde/bløde komponenter - øget komfort omkring følsomme næse-, bryn- og øreområder
  • Fuldt justerbare sidearme gør det muligt for bæreren at opnå individuel pasform for bedre beskyttelse og komfort
  • 100% UV-beskyttelse og metalfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Beskyttelsesbriller I-vo 9160
Ramme farve Blå, Grå
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard