Få mere at vide
uvex Beskyttelsesbriller I-vo 9160
Artikelnummer. 10345772 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Ramme farve:
Blå, Grå
Blå, Orange
Sort, Grå
Linsefarve:
Brun
Grå
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Linsefarve unitSize
10345772 Sort, Grå Grå Hver
11249869 Blå, Orange Brun Hver
10031072 Sort, Grå Klar Hver
10777914 Blå, Grå Klar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10345772 Leverandør uvex Leverandørnr. 9160076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 DKK
    127.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.57 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Omsluttende brille med fremragende synsfelt
  • Omsluttende brille med fremragende synsfelt
  • Lige sidearme griber siden af hovedet ikke bag ørerne. Giver en sikker, behagelig, skridfri slitage
  • Kombinerer hårde/bløde komponenter - øget komfort omkring følsomme næse-, bryn- og øreområder
  • Fuldt justerbare sidearme gør det muligt for bæreren at opnå individuel pasform for bedre beskyttelse og komfort
  • 100% UV-beskyttelse og metalfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Grå
Produkttype Beskyttelsesbriller I-vo 9160
Ramme farve Sort, Grå
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard