Specifications
| Certificeringer/compliance | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Type A (AKLMNO) |
| Belægningsmateriale | Polychloropren |
| Farve | Blå |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bomuld |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Til brug med (applikation) | Kemisk industri, maling/coating, metalarbejde (rengøring) |
| Model- | CF33 |
| Show More |