Få mere at vide
uvex Profapren CF33 kemiske beskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15336922 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15336922 7 Hver
15346922 8 Hver
15356922 9 Hver
15316922 10 Hver
15326922 11 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15336922 Leverandør uvex Leverandørnr. 6011901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.40 DKK
    40.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.30 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets ustøttede chloropren sikkerhedshandsker til beskyttelse mod et bredt spektrum af kemikalier
  • Silikonefri sikkerhedshandsker med fremragende egenskaber til beskyttelse mod kemiske og mekaniske risici
  • God kombination af fleksibilitet og styrke
  • Modstandsdygtig over for mange kemikalier og opløsningsmidler
  • EN 388:2016 (3131X)
  • DA ISO 374-1: 2016 / Type A (AKLMNO)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Type A (AKLMNO)
    Belægningsmateriale Polychloropren
    Farve Blå
    Latex fri Ja
    Materiale Bomuld
    Produkttype Kemikaliebestandige handsker
    Størrelse 7
    Tykkelse (metrisk) 0.75 mm
    Til brug med (applikation) Kemisk industri, maling/coating, metalarbejde (rengøring)
    Model- CF33
    Palm Type Nappede
    Længde (metrisk) 33 cm