Tekniske data
| Farve | Sort |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Kloropren |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 11 |
| EN388 Standard | 3131X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | AKLMNO |
| Handske manchet stil | Handske |
| Liner materiale | Flokket bomuld |
| Vis mere |