Få mere at vide
uvex Profapren CF33 kemiske beskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15316922 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15316922
Brand: uvex 6011904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets ustøttede chloropren sikkerhedshandsker til beskyttelse mod et bredt spektrum af kemikalier
  • Silikonefri sikkerhedshandsker med fremragende egenskaber til beskyttelse mod kemiske og mekaniske risici
  • God kombination af fleksibilitet og styrke
  • Modstandsdygtig over for mange kemikalier og opløsningsmidler
  • EN 388:2016 (3131X)
  • DA ISO 374-1: 2016 / Type A (AKLMNO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Type A (AKLMNO)
Belægningsmateriale Polychloropren
Farve Blå
Latex fri Ja
Materiale Bomuld
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 10
Tykkelse (metrisk) 0.75 mm
Til brug med (applikation) Kemisk industri, maling/coating, metalarbejde (rengøring)
Model- CF33
Palm Type Nappede
Længde (metrisk) 33 cm