Få mere at vide
Uvex™ Polycarbonate Frame Safety Glasses
Shop alle Uvex produkter
Oversigt:
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Polycarbonate Supravision HC-AF or Optidur 3000 UV coated lens, lightweight with adjustable temple inclination and length settings.
Tekniske data
Tekniske data
| Linsetype | Supravision HC-AF |
| Oversigt | Standard |
| Linsefarve | Clear |
| Produkttype | Glasses; Standard |
| Ramme farve | Black |
| nr. pr. pakke | 1 Ea. |
| Tempel stil | Adjustable |
| Linse materiale | Polycarbonate |