Få mere at vide
uvex Uvex™ Sikkerhedsbriller i plast
Artikelnummer. 10063770 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Ramme farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Ramme farve Pakningsstørrelse
10063770 Klar Hver
1 options
Artikelnummer. 10063770 Leverandør uvex Leverandørnr. 9161005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.65 DKK
    82.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.59 DKK
    3% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Let og behagelig, selv når den bæres i længere perioder
  • Stempellængdejusteringer for den bedste individuelle pasform
  • Tæt pasform og stor linse for ubegrænset synsfelt passer over de fleste receptpligtige briller
  • Sideskjolde giver øget ansigtsbeskyttelse
  • Indirekte ventilation indbygget i sidearmsdesign
  • Uvex duo-flex polstrede stænger for øget bærekomfort Klar linse Optidur NC belægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning UV-behandlet
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsglas i plast F
Ramme farve Klar
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse Ja
Rammetype Standard