Få mere at vide
Uvex™ Pheos briller
Artikelnummer. 15366072 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Ramme farve:
Cool Grå
Grøn, grå
Gul, sort
Sort, grå
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Pakningsstørrelse
15366072 Cool Grå Hver
15376072 Grøn, grå Hver
15396072 Sort, grå Hver
15326082 Gul, sort Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15366072 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9192215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.20 DKK
    86.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.12 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Mere end bare et almindeligt skue - det moderne mode-look gør den til en velkommen følgesvend i hverdagen
  • Perfekt all-round beskyttelse, stort synsfelt gennem duo sfærisk linse, fremragende ventilation takket være integreret uvex climazone tempel koncept
  • Belægning uvex supravision excellence
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance EN 170
    Linsetype Uvex™ supravision excellence
    Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
    Oversigt Shield-linse brille
    Linsefarve Klar
    Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
    Ramme farve Cool Grå
    Materiale Polycarbonat
    Engangs Genanvendelig
    Linse materiale Polycarbonat
    Rammemateriale Plast
    UV beskyttelse UV400
    Rammetype Standard