Få mere at vide
Uvex™ Pheos briller
Shop alle Uvex produkter
Ramme farve:
Cool Grå
Grøn, grå
Gul, sort
Sort, grå
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 170 |
| Linsetype | Uvex™ supravision excellence |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Oversigt | Shield-linse brille |
| Linsefarve | Ravgul |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Gul, sort |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |