Få mere at vide
uvex i-3 sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15376062 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Ramme farve:
Antracit blå
Sort, Lysegrå
Linsefarve:
Grå
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Linsefarve Pakningsstørrelse
15376062 Sort, Lysegrå Grå Hver
12395793 Antracit blå Klar Hver
15366062 Sort, Lysegrå Klar Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15376062 Leverandør uvex Leverandørnr. 9190281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 DKK
    136.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.66 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Innovative metalfri beskyttelsesbriller, designet til at passe perfekt til ansigtet
  • En ny dimension inden for beskyttelsesbriller - disse innovative metalfri beskyttelsesbriller er designet til at passe perfekt til ansigtet
  • Ergonomisk designet Softflex brostykke, bløde og variable næsestropper glider ikke og sidder behageligt på næsen, Softflex ørestykker, variabel sidearm
  • Vinkel, justerbar sidearms flexzone
  • Belægning uvex supravision excellence
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance EN 170
    Linsetype Uvex™ supravision excellence
    Linsebelægning Anti-dug
    Oversigt Shield-linse brille
    Linsefarve Grå
    Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
    Ramme farve Sort, Lysegrå
    Materiale Polycarbonat
    Engangs Genanvendelig
    Linse materiale Polycarbonat
    Rammemateriale Plast
    UV beskyttelse UV400
    Rammetype Standard