Få mere at vide
Honeywell™ Uvex™ Genesis™ Protective Safety Glasses
Beschreibung
- Impact-resistant polycarbonate lenses block >99.9% of harmful UVA and UVB radiation
- Ventilation channel between frame and lens prevents moisture buildup
- Nose bridge is covered with small, ultrasoft “fingers” that hug the nose for improved fit and comfort
- Soft elastomer browguard cushions all points of contact with face
uvextreme™ Anti-Fog Coating (XTR)
- Permanently bonded to lens
- Absorbs 99.9% of UV radiation
- Anti-scratch and -static
- Will not wear after repeated cleanings
- Provides 99.9% ultra-violet protection
- Provides 2X greater scratch-resistance
- Extended wrap-around lens for extra cheek and extra side protection
- Soft flexible nose fingers conform to fit a variety of nasal profiles
- Adjustable temples and lens inclination
- Permanently bonded to lens
- Scratch- and chemical-resistant
Compliance
Meets ANSI Z87.1-2015 and CSA Z94.3-2007 standards. Meet stringent military V0 Ballistic Test for Impact requirements.
Garantie
Lifetime frame guarantee.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3-2007, Military V0 Ballistic Test |
| Linsebelægning | Anti-fog |
| Oversigt | Lifetime frame guarantee |
| Linsefarve | Clear |
| Ramme farve | Vapor Blue |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?