Få mere at vide
Uvex™ Ansigtsskærm 9705
Artikelnummer. 15316162 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse: 412 mm
Artikelnummer.
15316162 Størrelse: 412 mm
1 options
Artikelnummer. 15316162 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9705014
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ubelagt ansigtsmaske med pandebånd
  • CA
  • Ubelagt
  • Klar
  • Pandebånd
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Linsebelægning Ubelagt
    Linsefarve Klarhed
    Produkttype Ansigtsskærm
    Inkluderer Pandebånd
    Størrelse 412 mm
    Materiale Polycarbonat
    Engangs Genanvendelig
    Linse materiale Polycarbonat
    Rammemateriale Plast
    UV beskyttelse UV380