Få mere at vide
Uvex™ Rengøringsvæske
Artikelnummer. 15396272 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 L
Artikelnummer. Mængde
15396272 0.5 L
1 options
Artikelnummer. 15396272 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9972100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.15 DKK
    74.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.13 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Rensevæske til brillerensestation
  • 0,5 L rensevæske til uvex™ brillerengøringsstation (9970.002)
  • Velegnet til alle beskyttelsesbriller
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Opløsning til rengøring af linser
    Til brug med (applikation) Brille rengøring
    Mængde 0.5 L
    Engangs Genanvendelig