Få mere at vide
Uvex™ C500 Wet Plus Cut Protection Handske
Artikelnummer. 15357052 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
9
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15357052 7 Hver
15377052 9 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15357052 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 6049607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 DKK
    150.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.57 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Velegnet til våde områder og olierede arbejdsforhold.
  • Brugen af Bamboo TwinFlex® Teknologien sikrer et højt niveau af skæremodstand, en enestående slidstyrke og en suveræn bærekomfort
  • Det innovative SoftGrip belægning garanterer en fremragende fingerfærdighed, fleksibilitet og sikkert greb
  • De uvex C500 wet plus model er certificeret i henhold til EN 407 for kontaktvarme op til 100° C
  • Meget høj skærebeskyttelse (snit 5)
  • Silikonefri iht. aftrykstest
  • Certificeret i henhold til Öko-Tex Standard 100
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 XXXX)
    Belagt område Håndryggen delvist belagt
    Belægningsmateriale HPE
    Farve Limegrøn, Antracit
    Hånd Ambidekstrøs
    Latex fri Ja
    Materiale HPPE, Polyamid
    Produkttype Skærbestandige handsker
    Størrelse 7
    Til brug med (applikation) Bilindustri, glasindustri, vedligeholdelse/service, metalindustri, montagearbejde og transportindustri
    Handske manchet stil Strikke
    Model- C500 WET PLUS