Få mere at vide
uvex C500 Foam Cut Protection Handsker
Artikelnummer. 17290421 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17290421 6 -
15307052 7 -
15317052 8 -
15327052 9 Hver
15387042 10 -
15397042 11 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17290421 Leverandør uvex Leverandørnr. 6049406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 DKK
    135.85 DKK / 1 par
    Spare 12.15 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De uvex C500-serien sætter standarder for beskyttelse, komfort, fleksibilitet, taktilitet og økonomi. Denne højteknologiske sikkerhedshandske kombinerer alle disse kvaliteter med det højeste niveau af skærebeskyttelse, niveau 5/C. De uvex C500-skum er særligt velegnet til tørre eller let fugtige arbejdsforhold.
  • Godt greb i tørre til let fugtige omgivelser
  • Certificeret til EN 388:2016 (4 X 4 2 C) og til EN 407 (X 1 XXXX)
  • Maksimal skæremodstand (niveau 5/C), meget høj slidstyrke, meget høj rivemodstand
  • Fremragende bærekomfort pga uvex klimazone
  • Skærebeskyttelseshandske med fremragende bærekomfort
  • Håndflade og fingerspidser med High-Performance Elastomer (HPE) og softgrip skumbelægning
  • Meget højt niveau af skærebeskyttelse med patenteret uvex Bambus TwinFlex™ teknologi
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
    Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 407: Kontaktvarmeniveau 1
    Applikationer Industri
    Belægningsmateriale HPE
    Farve Grøn, Sort
    Hånd Ambidekstrøs
    Latex fri Ja
    Materiale HPPE, Polyamid, Bambus
    Produkttype Skærbestandige handsker
    Størrelse 6
    Temperatur (metrisk) Maks 100 °C
    EN388 Standard 4X42C
    Til brug med (applikation) Automotive, Byggeri, Glasarbejde, Logisitik, Vedligeholdelse og Pladehåndtering
    Køn Unisex
    Handske manchet stil Strikke
    Serie C500 Skum
    Garnmåler 15