Få mere at vide
uvex C500 Foam Cut Protection Handsker
Artikelnummer. 15307052 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15307052 7 -
17290421 6 -
15317052 8 -
15327052 9 Hver
15387042 10 -
15397042 11 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15307052 Leverandør uvex Leverandørnr. 6049407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 DKK
    149.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 39.07 DKK
    20% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De uvex C500-serien sætter standarder for beskyttelse, komfort, fleksibilitet, taktilitet og økonomi. Denne højteknologiske sikkerhedshandske kombinerer alle disse kvaliteter med det højeste niveau af skærebeskyttelse, niveau 5/C. De uvex C500-skum er særligt velegnet til tørre eller let fugtige arbejdsforhold.
  • Godt greb i tørre til let fugtige omgivelser
  • Certificeret til EN 388:2016 (4 X 4 2 C) og til EN 407 (X 1 XXXX)
  • Maksimal skæremodstand (niveau 5/C), meget høj slidstyrke, meget høj rivemodstand
  • Fremragende bærekomfort pga uvex klimazone
  • Skærebeskyttelseshandske med fremragende bærekomfort
  • Håndflade og fingerspidser med High-Performance Elastomer (HPE) og softgrip skumbelægning
  • Meget højt niveau af skærebeskyttelse med patenteret uvex Bambus TwinFlex™ teknologi
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Belægningsmateriale HPE
    Farve Limegrøn, Antracit
    Bedømmelse af skæremodstand ANSI A5
    Hånd Ambidekstrøs
    Latex fri Ja
    Materiale HPPE, Polyamid
    Produkttype Skærbestandige handsker
    Størrelse 7
    Temperatur (metrisk) Maks 100 °C
    EN388 Standard 4X42C
    Serie C500 SKUM
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.