Få mere at vide
uvex C300 Foam Cut Protection Handsker
Artikelnummer. 15357092 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15357092 9 Hver
15337092 7 Hver
15347092 8 Hver
15317092 10 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15357092 Leverandør uvex Leverandørnr. 6054409
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex C300 skumhandsker sætter standarder for komfort, taktilitet og effektivitet, samtidig med at de giver niveau 3/C skærebeskyttelse. Højtydende elastomerbelægning på håndfladen og fingerspidserne forbedrer grebet i tørre eller let fugtige applikationer.
  • Handsker giver niveau 3/C skærebestandighed, slidstyrke og høj rivemodstand
  • Højtydende elastomer (HPE) belægning på håndfladen og fingrene for forbedret greb
  • Soft-grip skumbelægning giver mekanisk slidstyrke
  • Meget fleksibel med meget god taktil fornemmelse
  • Uvex Climazone teknologi reducerer overdreven fugt og varme
  • 3D Ergo-teknologi for en sikker pasform
  • Silikonefri ifølge aftrykstesten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale HPE
Farve Grå
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Bambus viskose, HPPE, Polyamid, Glas
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 9
EN388 Standard 3X42C
Handske manchet stil Strikke
Serie C300 Skum