Få mere at vide
uvex C300 Foam Cut Protection Handsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Handsker giver niveau 3/C skærebestandighed, slidstyrke og høj rivemodstand
- Højtydende elastomer (HPE) belægning på håndfladen og fingrene for forbedret greb
- Soft-grip skumbelægning giver mekanisk slidstyrke
- Meget fleksibel med meget god taktil fornemmelse
- Uvex Climazone teknologi reducerer overdreven fugt og varme
- 3D Ergo-teknologi for en sikker pasform
- Silikonefri ifølge aftrykstesten
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | HPE |
| Farve | Grå |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bambus viskose, HPPE, Polyamid, Glas |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 8 |
| EN388 Standard | 3X42C |
| Handske manchet stil | Strikke |
| Serie | C300 Skum |