Description
- Handsker giver niveau 3/C skærebestandighed, slidstyrke og høj rivemodstand
- Højtydende elastomer (HPE) belægning på håndfladen og fingrene for forbedret greb
- Soft-grip skumbelægning giver mekanisk slidstyrke
- Meget fleksibel med meget god taktil fornemmelse
- Uvex Climazone teknologi reducerer overdreven fugt og varme
- 3D Ergo-teknologi for en sikker pasform
- Silikonefri ifølge aftrykstesten
Specifications
Specifications
| Belagt område | Håndflade og fingerspidser |
| Belægningsmateriale | HPE |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A3 |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | HPPE, Polyamid, Glas, Bambus viskose |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 7 |
| EN388 Standard | 3X42C |
| Show More |