Få mere at vide
Uvex™ 1 Sikkerhedssko S2
Artikelnummer. 15361213 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15361213 44 Hver
15381203 36 -
15391203 37 -
15301213 38 Hver
15311213 39 Hver
15321213 40 Hver
15331213 41 -
15341213 42 Hver
15351213 43 Hver
15371213 45 -
15381213 46 -
15391213 47 -
15301223 48 -
15311223 49 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15361213 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8544844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    941.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.25 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Sporty, multifunktionel sikkerhedssko
  • Især let og fleksibel
  • 100% metalfri uvex xenova® tåkappe af den seneste generation, kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne, ikke-magnetisk
  • Lavet med en ny sidste teknologi for ekstraordinær bærekomfort
  • Optimeret komfort takket være uvex climazone teknologi
  • Åndbar, hydrofob højteknologisk mikrovelour-overdel
  • Optimal ventilation takket være Distance Mesh foringsmateriale
  • Velegnet til allergikere som lavet af syntetiske materialer
  • Individuelt justerbar, elastisk snøre med lynlås
  • Næsten sømløs akselkonstruktion for at undgå trykpunkter
  • Aftagelig komfortfodseng, antistatisk, med fugttransportsystem og ekstra hæl- og forfodsdæmpning
  • Blødt polstret krave og polstret klap
  • Speciel dobbeltdensitet polyurethan-sål med fremragende stødabsorberende egenskaber og meget god skridsikkerhed, fri for stoffer, der forstyrrer malingens befugtningsegenskaber såsom silikoner, blødgøringsmidler mv.
  • Opfylder ESD-kravene: Udluftningsmodstand< 35 megaohm
  • Certificeret med uvex medicare til individuelle ortopædiske indlægssåler og individuelle ydersålsmodifikationer såsom ydersålshøjder, indvendige eller ydre hælforhøjelser, roll-off hjælpemidler og andre løsninger
  • Varenr. 8544,8
  • Bredde 11
  • Standard EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance ESD certificeret, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    Farve Sort
    Design Loafer
    Materiale Microvelour
    Størrelse 44
    Tå materiale Komposit
    Bredde (metrisk) 11 mm
    Køn Unisex
    Ankel stil Trænere
    Vandtæt Nej
    Produkttype ESD sikkerhedssko