Få mere at vide
Uvex™ 1 Sikkerhedssko S2
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ESD certificeret, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC |
| Farve | Sort |
| Design | Loafer |
| Materiale | Microvelour |
| Størrelse | 41 |
| Tå materiale | Komposit |
| Bredde (metrisk) | 11 mm |
| Køn | Unisex |
| Ankel stil | Trænere |
| Vandtæt | Nej |
| Vis mere |