Få mere at vide
Uvex™ 1 Sikkerhedssko S1
Artikelnummer. p-7160259 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
38
41
45
Artikelnummer. 15381133
Brand: Uvex™ 8543838
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sporty, multifunktionel sikkerhedssko i loafer-stil
  • Især let og fleksibel
  • 100% metalfri uvex xenova™ tåkappe af den seneste generation, kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne, ikke-magnetisk
  • Lavet med en ny sidste teknologi for ekstraordinær bærekomfort
  • Optimeret komfort takket være uvex climazone teknologi
  • Åndbar, perforeret højteknologisk overdel i mikroruskind
  • Optimal ventilation takket være Distance Mesh foringsmateriale
  • Velegnet til allergikere som lavet af syntetiske materialer
  • Individuelt justerbar, elastisk snøre med lynlås
  • Næsten sømløs akselkonstruktion for at undgå trykpunkter
  • Aftagelig komfortfodseng, antistatisk, med fugttransportsystem og ekstra hæl- og forfodsdæmpning
  • Blødt polstret krave og polstret klap
  • Speciel dobbeltdensitet polyurethan-sål med fremragende stødabsorberende egenskaber og meget god skridsikkerhed, fri for stoffer, der forstyrrer malingens befugtningsegenskaber såsom silikoner, blødgøringsmidler mv.
  • Opfylder ESD-kravene: Udluftningsmodstand< 35 megaohm
  • Certificeret med uvex medicare til individuelle ortopædiske indlægssåler og individuelle ydersålsmodifikationer såsom ydersålshøjder, indvendige eller ydre hælforhøjelser, roll-off hjælpemidler og andre løsninger
  • Varenr. 8543,8
  • Bredde 11
  • Standard EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance ESD certificeret, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
    Farve Sort
    Design Loafer
    Materiale Microvelour
    Størrelse 38
    Tå materiale Komposit
    Bredde (metrisk) 11 mm
    Køn Unisex
    Ankel stil Trænere
    Vandtæt Nej
    Produkttype ESD sikkerhedssko