Få mere at vide
Uvex™ 1 Sikkerhedssko
Artikelnummer. 15300803 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
44
45
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15300803 45 Hver
15390793 44 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15300803 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8511845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 DKK
    906.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.69 DKK
    9% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sporty, multifunktionel sikkerhedssko
  • Især let og fleksibel
  • 100% metalfri uvex xenova™ tåkappe af den seneste generation, kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne, ikke-magnetisk
  • Lavet med en ny sidste teknologi for ekstraordinær bærekomfort
  • Optimeret komfort takket være uvex climazone teknologi
  • Åndbar, perforeret højteknologisk overdel i mikroruskind
  • Optimal ventilation takket være Distance Mesh foringsmateriale
  • Velegnet til allergikere som lavet af syntetiske materialer
  • Individuelt justerbar, elastisk snøre med lynlås
  • Næsten sømløs akselkonstruktion for at undgå trykpunkter
  • Aftagelig komfortfodseng, antistatisk, med fugttransportsystem og ekstra hæl- og forfodsdæmpning
  • Blødt polstret krave og polstret klap
  • Speciel dobbeltdensitet polyurethan-sål med fremragende stødabsorberende egenskaber og meget god skridsikkerhed, fri for stoffer, der forstyrrer malingens befugtningsegenskaber såsom silikoner, blødgøringsmidler mv.
  • Opfylder ESD-kravene: Udluftningsmodstand< 35 megaohm
  • Medial og lateral støtte til foden gennem en specialdesignet sideramme for ekstra beskyttelse mod bøjning, stabilisering og føring af foden og ekstra stødbeskyttelse
  • Certificeret med uvex medicare til individuelle ortopædiske indlægssåler og individuelle ydersålsmodifikationer såsom ydersålshøjder, indvendige eller ydre hælforhøjelser, roll-off hjælpemidler og andre løsninger
  • Varenr. 8511,8
  • Bredde 11
  • Standard EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance ESD certificeret, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
    Farve Sort, Grå
    Design Loafer
    Materiale Microvelour
    Størrelse 45
    Tå materiale Komposit
    Bredde (metrisk) 11 mm
    Køn Unisex
    Ankel stil Trænere
    Vandtæt Nej
    Produkttype ESD sikkerhedssko