Få mere at vide
uvex 1 dame sikkerhedssko S2
Artikelnummer. 15341363 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15341363
Brand: uvex 8562839
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sporty, multifunktionel sikkerhedssko
  • Især let og fleksibel
  • 100% metalfri uvex xenova™ tåkappe af den seneste generation, kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne, ikke-magnetisk
  • Lavet med en ny sidste teknologi for ekstraordinær bærekomfort
  • Optimeret komfort takket være uvex climazone teknologi
  • Åndbar, hydrofob højteknologisk overdel i mikrovelour
  • Optimal ventilation takket være Distance Mesh foringsmateriale
  • Velegnet til allergikere som lavet af syntetiske materialer
  • Individuelt justerbar, elastisk snøre med lynlås
  • Næsten sømløs akselkonstruktion for at undgå trykpunkter
  • Aftagelig komfortfodseng, antistatisk, med fugttransportsystem og ekstra hæl- og forfodsdæmpning
  • Blødt polstret krave og polstret klap
  • Speciel dobbeltdensitet polyurethan-sål med fremragende stødabsorberende egenskaber og meget god skridsikkerhed, fri for stoffer, der forstyrrer malingens befugtningsegenskaber såsom silikoner, blødgøringsmidler mv.
  • Opfylder ESD-kravene: Udluftningsmodstand< 35 megaohm
  • Certificeret med uvex medicare til individuelle ortopædiske indlægssåler og individuelle ydersålsmodifikationer såsom ydersålshøjder, indvendige eller ydre hælforhøjelser, roll-off hjælpemidler og andre løsninger
  • Varenr. 8562,8
  • Bredde 11
  • Standard EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance ESD certificeret, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    Farve Grå, Pink (Pink)
    Design Sikkerhedssko til kvinder
    Materiale Microvelour
    Størrelse 39
    Tå materiale Komposit
    Bredde (metrisk) 11 mm
    Køn Unisex
    Ankel stil Trænere
    Vandtæt Nej
    Produkttype ESD sikkerhedssko