Få mere at vide
uvex 1 dame sikkerhedssko S2
Artikelnummer. 15301363 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15301363 35 -
15311363 36 Hver
15321363 37 Hver
15331363 38 Hver
15341363 39 Hver
15351363 40 Hver
15361363 41 Hver
15371363 42 Hver
15381363 43 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15301363 Leverandør uvex Leverandørnr. 8562835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    941.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.25 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sporty, multifunktionel sikkerhedssko
  • Især let og fleksibel
  • 100% metalfri uvex xenova™ tåkappe af den seneste generation, kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne, ikke-magnetisk
  • Lavet med en ny sidste teknologi for ekstraordinær bærekomfort
  • Optimeret komfort takket være uvex climazone teknologi
  • Åndbar, hydrofob højteknologisk overdel i mikrovelour
  • Optimal ventilation takket være Distance Mesh foringsmateriale
  • Velegnet til allergikere som lavet af syntetiske materialer
  • Individuelt justerbar, elastisk snøre med lynlås
  • Næsten sømløs akselkonstruktion for at undgå trykpunkter
  • Aftagelig komfortfodseng, antistatisk, med fugttransportsystem og ekstra hæl- og forfodsdæmpning
  • Blødt polstret krave og polstret klap
  • Speciel dobbeltdensitet polyurethan-sål med fremragende stødabsorberende egenskaber og meget god skridsikkerhed, fri for stoffer, der forstyrrer malingens befugtningsegenskaber såsom silikoner, blødgøringsmidler mv.
  • Opfylder ESD-kravene: Udluftningsmodstand< 35 megaohm
  • Certificeret med uvex medicare til individuelle ortopædiske indlægssåler og individuelle ydersålsmodifikationer såsom ydersålshøjder, indvendige eller ydre hælforhøjelser, roll-off hjælpemidler og andre løsninger
  • Varenr. 8562,8
  • Bredde 11
  • Standard EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance ESD certificeret, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    Farve Grå, Pink (Pink)
    Design Sikkerhedssko til kvinder
    Materiale Microvelour
    Størrelse 35
    Tå materiale Komposit
    Bredde (metrisk) 11 mm
    Køn Unisex
    Ankel stil Trænere
    Vandtæt Nej
    Produkttype ESD sikkerhedssko