Få mere at vide
Descripción
Individuelt pakket UVettes™ er DNA-, RNA- og proteinfri, og er beskyttet mod ridser og støv.
- Engangskuvette til UV-lysmålinger
- Fuldt gennemsigtig plast til alle VIS-applikationer
- UV og VIS transparent mellem 220nm til 1.600nm
- Velegnet til måling af små mængder (≥ 50 μL)
- Individuelt blisterpakket til kontamineringsfri arbejdsprocesser
- Volumenmarkeringer for 500 μL og 1.000μ L
- Optimal fyldning garanteret af tragtformet rørbase
- Frosted greb giver mulighed for mærkning af kuvetten
- Dybtliggende optisk vindue forhindrer ridser
- Prøver med en normal koncentration kan måles ved hjælp af den 10 mm optiske vejlængde, for prøver med en højere koncentration skal du blot dreje UVette™ med °90 C og brug den kortere 2 mm optiske vejlængde
- Kan bruges som den er med BioPhotometer , og med alle andre spektrofotometre ved hjælp af en adapter
- Adapteråbning: 1,5 mm x 1,5 mm (hxb)
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Startsæt |
| Type | UVette™ Startersæt |
| Til brug med (applikation) | Til målinger i UV/Vis området med transparens fra 220 nm til 1600 nm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?