Få mere at vide
Eppendorf™ UVette™
Artikelnummer. 10412121 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Mængde:
80 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10412121 80 stk Pakke med 80
1 options
Artikelnummer. 10412121 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030106300
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse kuvetter til at måle små volumener (≥ 50 μL). De Eppendorf™ UVette™ er en engangs UV/Vis kuvette med en lystransmission på 220 til 1.600nm. UVettes tilbyder fremragende renhed, bekvemmelighed og præcision til fotometrisk analyse.
  • UV transparent plast, fri for fluorpolymerer og andre halogenerede kulbrinter
  • To indbyggede optiske vejlængder i en enkelt kuvette: bare drej på UVette 90° at skifte fra 10 mm og 2 mm
  • Mængdemarkeringer for 500 og 1.000μ L
  • Individuelt pakket og certificeret PCR ren og proteinfri kvalitet til følsomme (f.eks. RNA) og værdifulde prøver
  • Dybtliggende optisk vindue forhindrer ridser
  • Tilspidset kuvettebund for optimal fyldning, frostet greb til mærkning
  • Ideel til brug i Eppendorf BioPhotometer og Eppendorf BioSpectrometer , adaptere tilgængelige til brug med andre almindelige spektrofotometre
  • Rutinepakke for nem adgang til hver UVette og sikker opbevaring i en genlukkelig boks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kuvette
Kapacitet (metrisk) 50 til 2000μ L
Materiale UV-gennemsigtig plast
Mængde 80 stk
Vejlængde 2 mm eller 10 mm
Bølgelængdeområde 220 til 1600 nm
Til brug med (udstyr) Biofotometre og spektrofotometre