Få mere at vide
Eppendorf™ Uvette™ Rutinepakke
Beskrivelse
Brug denne kuvette til enestående renhed, bekvemmelighed og præcision til fotometrisk analyse. Eppendorf™ Uvette™ Rutinepakker er til engangsbrug og har en lystransmission på 220 nm til 1.600 nm. Dybtliggende optisk vindue forhindrer ridser.
Den unikke form af UVette kombinerer to optiske lysvejlængder for at give større fleksibilitet. UVettes i rutinepakker er ideelle til rutinemæssige applikationer. Disse pakker giver mulighed for sikker opbevaring af UVettes i en genlukkelig æske, samtidig med at den giver nem adgang til hver kuvette for nem påfyldning.
UV transparent plast, fri for fluorpolymerer og andre halogenerede kulbrinter
To indbyggede optiske vejlængder i en enkelt kuvette - bare drej på UVette 90° at skifte fra 10 mm og 2 mm
UV transparent plast, fri for fluorpolymerer og andre halogenerede kulbrinter
To indbyggede optiske vejlængder i en enkelt kuvette - bare drej på UVette 90° at skifte fra 10 mm og 2 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kuvettepakke |
| Kapacitet (metrisk) | 50 til 2000μ L |
| Materiale | UV-gennemsigtig plast |
| Mængde | 200 pakke |
| Vejlængde | 2 mm eller 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 220 til 1600 nm |
| Til brug med (udstyr) | Biofotometer, spektrofotometer |