Få mere at vide
Eppendorf™ UVette™ Adaptere
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (applikation):
Til 10 mm H lysvej
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Individuelt pakket UVettes™ er DNA-, RNA- og proteinfri, og er beskyttet mod ridser og støv.
- Engangskuvette til UV-lysmålinger
- Fuldt gennemsigtig plast til alle VIS-applikationer
- UV og VIS transparent mellem 220nm til 1.600nm
- Velegnet til måling af små mængder (≥ 50 μL)
- Individuelt blisterpakket til kontamineringsfri arbejdsprocesser
- Volumenmarkeringer for 500 μL og 1.000μ L
- Optimal fyldning garanteret af tragtformet rørbase
- Frosted greb giver mulighed for mærkning af kuvetten
- Dybtliggende optisk vindue forhindrer ridser
- Prøver med en normal koncentration kan måles ved hjælp af den 10 mm optiske vejlængde, for prøver med en højere koncentration skal du blot dreje UVette™ med °90 C og brug den kortere 2 mm optiske vejlængde
- Kan bruges som den er med BioPhotometer , og med alle andre spektrofotometre ved hjælp af en adapter
- Adapteråbning: 1,5 mm x 1,5 mm (hxb)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adapter |
| Til brug med (applikation) | Til 10 mm H lysvej |