Få mere at vide
Eppendorf™ UVette™ Adaptere
Artikelnummer. 10363182 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Til Genequant Iand II Spektrofotometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10363182 Til Genequant Iand II Spektrofotometer Hver
1 options
Artikelnummer. 10363182 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4099004008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 DKK
    580.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.00 DKK
    1% Slukket
På lager
Individuelt pakket UVettes™ er DNA-, RNA- og proteinfri, og er beskyttet mod ridser og støv
Individuelt pakket UVettes™ er DNA-, RNA- og proteinfri, og er beskyttet mod ridser og støv.
  • Engangskuvette til UV-lysmålinger
  • Fuldt gennemsigtig plast til alle VIS-applikationer
  • UV og VIS transparent mellem 220nm til 1.600nm
  • Velegnet til måling af små mængder (≥ 50 μL)
  • Individuelt blisterpakket til kontamineringsfri arbejdsprocesser
  • Volumenmarkeringer for 500 μL og 1.000μ L
  • Optimal fyldning garanteret af tragtformet rørbase
  • Frosted greb giver mulighed for mærkning af kuvetten
  • Dybtliggende optisk vindue forhindrer ridser
  • Prøver med en normal koncentration kan måles ved hjælp af den 10 mm optiske vejlængde, for prøver med en højere koncentration skal du blot dreje UVette™ med °90 C og brug den kortere 2 mm optiske vejlængde
  • Kan bruges som den er med BioPhotometer , og med alle andre spektrofotometre ved hjælp af en adapter
  • Adapteråbning: 1,5 mm x 1,5 mm (hxb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Adapter
Til brug med (applikation) Til Genequant Iand II Spektrofotometer