Få mere at vide
Grant Instruments™ UVC/TM-AR EURO - Almindeligt PCR UV kabinet i rustfrit stål
Artikelnummer. 16637865
Skift visning
Flowhastighed:
25 m3/t
Artikelnummer. Flowhastighed
16637865 25 m3/t
1 options
Artikelnummer. 16637865 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. UVC/TMAR EURO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24712.58 DKK
    21150.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 3562.01 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
UVC/TM-AR EURO er en effektiv PCR UV-skabsarbejdsstation i rustfrit stål til generel brug til udførelse af korte procedurer.
Grant Instruments UVC/TM-AR EURO er en effektiv PCR UV-skabsarbejdsstation i rustfrit stål til generel brug til udførelse af korte procedurer.
UVC/TM-AR EURO-skabene er udstyret med en åben UV-lampe installeret i den øverste del af emhætten. UV-stråling fra disse lamper desinficerer effektivt arbejdsområdets kammer og deaktiverer DNA/RNA-fragmenter ved 15-30 minutters eksponering. Den digitale timer styrer varigheden af den direkte UV-bestråling. En ekstra dagslyslampe giver et lyst, klart arbejdsområde.
Modeller er udstyret med en højeffektiv bakteriedræbende UV-rensningsrecirkulator, som giver konstant dekontaminering inde i skabet under drift. UV-rensningsrecirkulatoren består af UV-lampe, støvfiltre og en ventilator. Recirkulationseffekten øger den maksimale tæthed af UV-lyset, hvilket gør det tilstrækkeligt effektivt til DNA/RNA-deaktivering. Recirkulatoren behandler 360 UV-skabsvolumener i timen, hvilket skaber permanent aseptiske forhold i skabet.
Designet med øje for robusthed og nem adgang med en indbygget UV-rensningsrecirkulator for at forhindre uønsket forurening og for at beskytte brugeren mod direkte UV-lys under drift.
  • Indbygget patenteret UV-rensningsrecirkulator både øger den maksimale tæthed af UV-lys og genererer 25 m³/t luftstrømsudveksling – forhindrer uønsket forurening og beskytter brugeren mod direkte UV-lys under drift
  • UV-overfladebestråling – via enkelt 25 W 254 nm åben UV-lampe
  • UV-rensning med høj intensitet – 25 m³/time rensningsrecirkulator med kontinuerlig luftstrøm med 1 cm UV-bestrålingsafstand
  • UV-beskyttelse – UV-beskyttende film på glaspanelerne
  • UV-eksponering styret af 24-timers digital timer
  • Praktisk, brugervenlig digital timer til nøjagtig kontrol af UV-eksponering
  • Hvid lampe giver lokal belysning af arbejdspladsen for at optimere visuel kontrol under drift
  • Automatisk slukning af UV-lys, når lågen åbnes
  • Frontåbning med tre justerbare positioner for nem adgang
  • Leveres med 1 adgangsport og intern stikkontakt
Applikationer:
Disse PCR UV-skabe er designet til rene procedurer med DNA-prøver og beskytter mod kontaminering. De anbefales ikke til procedurer med farlige infektiøse og virale materialer samt DNA/RNA-amplificering.
Specifikationer:
  • Mål (h x d x b): 535 x 515 x 690 mm
  • Konstruktion: Ramme og arbejdsområde i rustfrit stål
  • Paneler: Glas med UV-beskyttende film
  • Frontåbning med tre justerbare positioner:
  • Åben UV-lampe, 25 W bakteriedræbende, 254 nm, ozonfri: 1
  • Bakteriedræbende luftrecirkulator, 25 m³/t luftstrømsudveksling:
  • UV-recirkulator, 25 W (effektivitet > 99 % pr. 1 cyklus): 1
  • Hvis dagslyslampe til arbejdspladsbelysning 15 W: 1
  • Strålingstype: Ultraviolet (253,7 nm), ozonfri
  • Optisk transmission: 95 %
  • Digital timer (non stop) 1 min – 24 timer:
  • Interne stikkontakter: 1
  • Indvendigt arbejdsområde: 645 x 490 mm
  • Flowhastighed: 7
  • Strømforbrug: 67 W (0,3 A)
  • Nominel driftsspænding: 120 eller 240 V (50/60 Hz)
  • Vægt (netto): 28,8 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensioner (L x B x H) 515 x 690 x 535 mm
Flowhastighed 25 m3/t
Længde (metrisk) interiør 645 mm
Bredde (metrisk) interiør 490 mm